3-Benzyloxyphenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
018227-1G 018227-5G
FLUO018227-1GEA 57.9 EUR
FLUO018227-1G FLUO018227-5G
3-Benzyloxyphenylacetonitril
3-Benzyloxyphenylacetonitril
Formel: C₁₅H₁₃NO
MDL: MFCD00016396
CAS-Nummer: 20967-96-8