4-Benzyloxyphenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-(4-(Benzyloxy)phenyl)acetonitrile
018228-1G 018228-5G
FLUO018228-1GEA 34.1 EUR
FLUO018228-1G FLUO018228-5G
4-Benzyloxyphenylacetonitril
4-Benzyloxyphenylacetonitril
Formel: C₁₅H₁₃NO
Molecular Weight: 223.28 g/mol
MDL: MFCD00016400
CAS-Nummer: 838-96-0