3,4',5-Trimethoxybenzophenon
Lieferant: Cayman Chemical
10004185-10 10004185-100 10004185-50 10004185-25
CAYM10004185-10EA 46 EUR
CAYM10004185-10 CAYM10004185-100 CAYM10004185-50 CAYM10004185-25
3,4',5-Trimethoxybenzophenon
3,4',5-Trimethoxybenzophenon
Formel: C₁₆H₁₆O₄
CAS-Nummer: 94709-12-3