2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H53518.03 H53518.06
H53518.03EA 55.5 EUR
H53518.03 H53518.06
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril ≥98%
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Purity: 98% CAS No.: 474024-36-7 Molecular Formula: C9H5BrF3N Formula Weight: 264.04 Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 265-266° MDL No.: MFCD03094308
Formel: C₉H₅BrF₃N
Molecular Weight: 264,04 g/mol
Siedepunkt: 265…266 °C
Dichte: 1,626
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094308
CAS-Nummer: 474024-36-7