2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
007945-1G 007945-5G
FLUO007945-1GEA 52.1 EUR
FLUO007945-1G FLUO007945-5G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
MDL: MFCD00045621
CAS-Nummer: 13544-06-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III