(2R)-2-Pyrrolidinylmethanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
D-Prolinol, (2R)-pyrrolidin-2-ylmethanol, D(-)-Prolinol
418310050
418310010
ACRO418310050EA
194
EUR
ACRO418310050
ACRO418310010
(2R)-2-Pyrrolidinylmethanol 99%
(R)-(-)-Prolinol
Formel:
C₅H₁₁NO Molecular Weight: 101.1 g/mol Siedepunkt: 75 °C (2 mmHg) Dichte: 1.02 g/cm³ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00064321 CAS-Nummer: 68832-13-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4830 to 1.4870 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -29° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene) |