(2R)-2-Pyrrolidinylmethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
D-Prolinol, (2R)-pyrrolidin-2-ylmethanol, D(-)-Prolinol
L11109.03
L11109.06
L11109.14
L11109.03EA
38.6
EUR
L11109.03
L11109.06
L11109.14
(2R)-2-Pyrrolidinylmethanol ≥98%
(R)-(-)-Prolinol
Purity: 98+%
CAS No.: 68832-13-3
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4849
Boiling Point: 74-76°/2mm
Beilstein Reference: 1523669
Optical Rotation: -31° (c=1 in toluene)
MDL No.: MFCD00064321
Formel:
C₅H₁₁NO Molecular Weight: 101.1 g/mol Siedepunkt: 74…76 °C (2 mmHg) Dichte: 1.025 Flammpunkt: 86 °C (186 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064321 CAS-Nummer: 68832-13-3 |