(2R)-2-Pyrrolidinylmethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: D-Prolinol, (2R)-pyrrolidin-2-ylmethanol, D(-)-Prolinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
281697-1G 281697-5G
SIAL281697-1GEA 29.5 EUR
SIAL281697-1G SIAL281697-5G
(2R)-2-Pyrrolidinylmethanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Prolinol
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101,1 g/mol
MDL: MFCD00064321
CAS-Nummer: 68832-13-3