(2S)-2-Pyrrolidinylmethanol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(+)-2-Hydroxymethylpyrrolidine, (2S)-pyrrolidin-2-ylmethanol, L(+)-Prolinol, S(+)-2-Pyrrolidinemethanol, L-Prolinol
418320010 418320050 418320250
ACRO418320010EA 28.3 EUR
ACRO418320010 ACRO418320050 ACRO418320250
(2S)-2-Pyrrolidinylmethanol 95%
(S)-(+)-Prolinol
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101,15 g/mol
Siedepunkt: 74…76 °C (2 mmHg)
Dichte: 1,036 g/cm³
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005255
CAS-Nummer: 23356-96-9
EINECS: 245-605-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4840 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)