(2S)-2-Pyrrolidinylmethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(+)-2-Hydroxymethylpyrrolidine, (2S)-pyrrolidin-2-ylmethanol, L(+)-Prolinol, S(+)-2-Pyrrolidinemethanol, L-Prolinol
L09779.03 L09779.06 L09779.14
L09779.03EA 39.1 EUR
L09779.03 L09779.06 L09779.14
(2S)-2-Pyrrolidinylmethanol ≥98%
(S)-(+)-Prolinol
Purity: 98% CAS No.: 23356-96-9 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4853 Melting Point: 42-44° Boiling Point: 74-76°/2mm Beilstein Reference: 79843 Optical Rotation: +31° (c=1 in toluene) MDL No.: MFCD00005255
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101,15 g/mol
Siedepunkt: 74…76 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Dichte: 1,025
Flammpunkt: 86 °C (186 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005255
CAS-Nummer: 23356-96-9
EINECS: 245-605-2