4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14716.14 A14716.22
A14716.14EA 48.2 EUR
A14716.14 A14716.22
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd ≥98%
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 2426-87-1 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Melting Point: 61-65° Boiling Point: 213-215°/3.5mm MDL No.: MFCD00003365
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Molecular Weight: 242.27 g/mol
Siedepunkt: 213…215 °C (3.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 61…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003365
CAS-Nummer: 2426-87-1
EINECS: 219-379-0