4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
BTB07524.1 BTB07524EA BTB07524EE
MAYBBTB07524.1EA 0 EUR
MAYBBTB07524.1 MAYBBTB07524EA MAYBBTB07524EE
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Molecular Weight: 242,27 g/mol
MDL: MFCD00003365
CAS-Nummer: 2426-87-1
EINECS: 219-379-0