4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
163619-100G
163619-25G
SIAL163619-100GEA
105
EUR
SIAL163619-100G
SIAL163619-25G
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd
Formel:
C₁₅H₁₄O₃ |
MDL:
MFCD00003365 CAS-Nummer: 2426-87-1 EINECS: 219-379-0 |