N,N,N',N'-Tetramethylbenzidin 97.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
N,n,n,n-tetramethylbenzidine, 4,4'-Bis(dimethylamino)biphenyl
138380050
138380250
ACRO138380050EA
96.1
EUR
ACRO138380050
ACRO138380250
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidin 97.5%
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidin
Formel:
C₁₆H₂₀N₂ Schmelzpunkt: 192…196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008310 CAS-Nummer: 366-29-0 EINECS: 206-676-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 192 to 196 °C |
Titration with HClO4 | ≥96.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +76° to +83° (20 °C, 589 nm) (c=1, dioxane) |