N,N,N',N'-Tetramethylbenzidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N,n,n,n-tetramethylbenzidine, 4,4'-Bis(dimethylamino)biphenyl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T5513-25G T5513-5G
SIALT5513-25GEA 466 EUR
SIALT5513-25G SIALT5513-5G
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidin, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidin
Formel: C₁₆H₂₀N₂
MDL: MFCD00008310
CAS-Nummer: 366-29-0
EINECS: 206-676-5