1,3-Dichlorisochinolin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
382410010 382410050
ACRO382410010EA 73 EUR
ACRO382410010 ACRO382410050
1,3-Dichlorisochinolin 97%
1,3-Dichloroisoquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Molecular Weight: 198,05 g/mol
Schmelzpunkt: 120…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00034750
CAS-Nummer: 7742-73-6
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
GC ≥96.0 %