1,3-Dichlorisochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6995-5G HC-6995-1G
COBBHC-6995-5GEA 89.5 EUR
COBBHC-6995-5G COBBHC-6995-1G
1,3-Dichlorisochinolin
1,3-Dichloroisoquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Molecular Weight: 198,05 g/mol
MDL: MFCD00034750
CAS-Nummer: 7742-73-6