7,8-Dichlorisochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6013-5G HC-6013-1G
COBBHC-6013-5GEA 1110 EUR
COBBHC-6013-5G COBBHC-6013-1G
7,8-Dichlorisochinolin
7,8-Dichloroisoquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
MDL: MFCD09258638
CAS-Nummer: 61563-36-8