6-Methoxyisochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6022-5G
HC-6022-1G
COBBHC-6022-5GEA
308
EUR
COBBHC-6022-5G
COBBHC-6022-1G
6-Methoxyisochinolin
6-Methoxyisoquinoline
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159,1846 g/mol |
MDL:
MFCD04114861 CAS-Nummer: 52986-70-6 |