6-Methoxyisochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0913-5G OT-0913-1G
COBBOT-0913-5GEA 0 EUR
COBBOT-0913-5G COBBOT-0913-1G
6-Methoxyisochinolin
6-Methoxyisoquinoline
Formel: C₁₀H₉NO
MDL: MFCD04114861
CAS-Nummer: 52986-70-6