6-Methoxyisochinolin
Lieferant: CHEMPUR
50-0054.1 50-0054.5
CHMP50-0054.1EA 0 EUR
CHMP50-0054.1 CHMP50-0054.5
6-Methoxyisochinolin
6-Methoxyisoquinoline
Formel: C₁₀H₉NO
MDL: MFCD04114861
CAS-Nummer: 52986-70-6