7-Methoxyisochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6026-5G
HC-6026-1G
COBBHC-6026-5GEA
523
EUR
COBBHC-6026-5G
COBBHC-6026-1G
7-Methoxyisochinolin
7-Methoxyisoquinoline
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159,1900 g/mol |
MDL:
MFCD09030747 CAS-Nummer: 39989-39-4 |