8-Methoxyisochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6023-5G HC-6023-1G
COBBHC-6023-5GEA 1250 EUR
COBBHC-6023-5G COBBHC-6023-1G
8-Methoxyisochinolin
8-Methoxyisoquinoline
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159.190 g/mol
MDL: MFCD09258766
CAS-Nummer: 1723-70-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable