1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
169860100
169860500
ACRO169860100EA
52.2
EUR
ACRO169860100
ACRO169860500
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen 99%
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen
Formel:
C₁₄H₁₈N₂ Siedepunkt: 144…145 °C (5hPa) Schmelzpunkt: 46…50 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003920 CAS-Nummer: 20734-58-1 EINECS: 244-001-6 UN: 3259 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to beige to pink or brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 46 to 50 °C |
GC | ≥98.5 % |