1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L00313.09 L00313.18
L00313.09EA 45.5 EUR
L00313.09 L00313.18
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen ≥98%
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen
Purity: 98+% CAS No.: 20734-58-1 Molecular Formula: C14H18N2 Formula Weight: 214.31 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-51° Boiling Point: 144-145°/7mm Beilstein Reference: 396782 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00003920
Formel: C₁₄H₁₈N₂
Siedepunkt: 144…145 °C (7 mmHg)
Schmelzpunkt: 47…51 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003920
CAS-Nummer: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6
UN: 3263
ADR: 8,III