5-Brom-2-methoxy-nicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4185-1G CA-4185-5G
COBBCA-4185-1GEA 31 EUR
COBBCA-4185-1G COBBCA-4185-5G
5-Brom-2-methoxy-nicotinsäure
5-Brom-2-methoxy-nicotinsäure
Formel: C₇H₆BrNO₃
Molecular Weight: 232,04 g/mol
MDL: MFCD06656771
CAS-Nummer: 54916-66-4