2-(Ethylthio)nicotinoylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
BTB06382.1 BTB06382.10
MAYBBTB06382.1EA 0 EUR
MAYBBTB06382.1 MAYBBTB06382.10
2-(Ethylthio)nicotinoylchlorid
2-(Ethylthio)nicotinoylchlorid
Formel: C₈H₈ClNOS
CAS-Nummer: 123116-01-8