2-(Propylthio)nicotinoylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
BTB06371DA BTB06371EA BTB06371.50
MAYBBTB06371DAEA 0 EUR
MAYBBTB06371DA MAYBBTB06371EA MAYBBTB06371.50
2-(Propylthio)nicotinoylchlorid
2-(Propylthio)nicotinoylchlorid
Formel: C₉H₁₀ClNOS
CAS-Nummer: 175135-24-7