2-(Pentylthio)nicotinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
BTB06369DA
BTB06369EA
BTB06369.50
MAYBBTB06369DAEA
0
EUR
MAYBBTB06369DA
MAYBBTB06369EA
MAYBBTB06369.50
2-(Pentylthio)nicotinsäure
2-(Pentylthio)nicotinsäure
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂S |
CAS-Nummer:
175135-23-6 |