2-Iod-5-nitropyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H27103.03 H27103.06
H27103.03EA 62.1 EUR
H27103.03 H27103.06
2-Iod-5-nitropyridin ≥97%
2-Iodo-5-nitropyridine
Purity: 97% CAS No.: 28080-54-8 Molecular Formula: C5H3IN2O2 Formula Weight: 249.98 Melting Point: 163-168° MDL No.: MFCD05863241
Formel: C₅H₃IN₂O₂
Schmelzpunkt: 163…168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863241
CAS-Nummer: 28080-54-8