2-(4-Chlorphenyl)-3-nitropyridin
Lieferant: BIONET RESEARCH
3Y-0713.1
3Y-0713.10
3Y-0713.500
BIOT3Y-0713.1EA
0
EUR
BIOT3Y-0713.1
BIOT3Y-0713.10
BIOT3Y-0713.500
2-(4-Chlorphenyl)-3-nitropyridin
2-(4-Chlorophenyl)-3-nitropyridine
Formel:
C₁₁H₇ClN₂O₂ |
MDL:
MFCD06200957 CAS-Nummer: 886361-74-6 |