2-(4-Chlorphenyl)-5-nitropyridin
Lieferant: BIONET RESEARCH
3Y-0712.1 3Y-0712.10 3Y-0712.5 3Y-0712.500
BIOT3Y-0712.1EA 0 EUR
BIOT3Y-0712.1 BIOT3Y-0712.10 BIOT3Y-0712.5 BIOT3Y-0712.500
2-(4-Chlorphenyl)-5-nitropyridin
2-(4-Chlorophenyl)-5-nitropyridine
Formel: C₁₁H₇ClN₂O₂
MDL: MFCD06200956
CAS-Nummer: 874492-01-0