2-Amino-3-thiophencarbonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
2-Aminothiophene-3-carbonitrile
4N-807.500
4N-807.1
4N-807.5
4N-807.10
BIOT4N-807.500EA
0
EUR
BIOT4N-807.500
BIOT4N-807.1
BIOT4N-807.5
BIOT4N-807.10
2-Amino-3-thiophencarbonitril
2-Amino-3-thiophencarbonitril
Formel:
C₅H₄N₂S Molecular Weight: 124.16 g/mol |
MDL:
MFCD00706298 CAS-Nummer: 4651-82-5 |