2-Amino-3-thiophencarbonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Aminothiophene-3-carbonitrile
CFF497.5
CFF497.25
017505-5G
017505-25G
CHMPCFF497.5EA
321
EUR
CHMPCFF497.5
CHMPCFF497.25
FLUO017505-5G
FLUO017505-25G
2-Amino-3-thiophencarbonitril
2-Amino-3-thiophencarbonitril
Formel:
C₅H₄N₂S Molecular Weight: 124,16 g/mol |
MDL:
MFCD00706298 CAS-Nummer: 4651-82-5 |