2-Amino-3-thiophencarbonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Aminothiophene-3-carbonitrile
GK01096DA
GK01096EA
MAYBGK01096DAEA
0
EUR
MAYBGK01096DA
MAYBGK01096EA
2-Amino-3-thiophencarbonitril
2-Amino-3-thiophencarbonitril
Formel:
C₅H₄N₂S Molecular Weight: 124,16 g/mol |
MDL:
MFCD00706298 CAS-Nummer: 4651-82-5 |