2-Amino-3-thiophencarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Aminothiophene-3-carbonitrile
681067-1G 681067-5G
SIAL681067-1GEA 49.5 EUR
SIAL681067-1G SIAL681067-5G
2-Amino-3-thiophencarbonitril, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-thiophencarbonitril
Formel: C₅H₄N₂S
Molecular Weight: 124.16 g/mol
MDL: MFCD00706298
CAS-Nummer: 4651-82-5