Ethyl-2-amino-3-thiophencarboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
CFF182.5
CFF182.10
CFF182.25
017254-25G
017254-5G
CHMPCFF182.5EA
401
EUR
CHMPCFF182.5
CHMPCFF182.10
CHMPCFF182.25
FLUO017254-25G
FLUO017254-5G
Ethyl-2-amino-3-thiophencarboxylat
Ethyl-2-amino-3-thiophencarboxylat
Formel:
C₇H₉NO₂S Molecular Weight: 171.22 g/mol |
MDL:
MFCD01566303 CAS-Nummer: 31891-06-2 |