Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
214300100 214300500
ACRO214300100EA 49.6 EUR
ACRO214300100 ACRO214300500
Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat 99%
Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat
Formel: C₆H₇NO₂S
Molecular Weight: 157.19 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C (.1 mmHg)
Schmelzpunkt: 66…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009765
CAS-Nummer: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 66 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %