Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
A12802.14
A12802.06
A12802.22
A12802.14EA
114
EUR
A12802.14
A12802.06
A12802.22
Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat ≥98%
Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat
Purity: 98+%
CAS No.: 22288-78-4
Molecular Formula: C6H7NO2S
Formula Weight: 157.19
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 100-102°/0.1mm
MDL No.: MFCD00009765
Formel:
C₆H₇NO₂S Molecular Weight: 157.19 g/mol Siedepunkt: 100…102 °C (0.1 mmHg) Schmelzpunkt: 63…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009765 CAS-Nummer: 22288-78-4 EINECS: 244-895-8 |