Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
FL9639.POR 009639-25G 009639-100G
CHMPFL9639.POREA 0 EUR
CHMPFL9639.POR FLUO009639-25G FLUO009639-100G
Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat
Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat
Formel: C₆H₇NO₂S
Molecular Weight: 157.19 g/mol
MDL: MFCD00009765
CAS-Nummer: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8