Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
SB01239.1
SB01239.10
SB01239.50
MAYBSB01239.1EA
0
EUR
MAYBSB01239.1
MAYBSB01239.10
MAYBSB01239.50
Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat
Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat
Formel:
C₆H₇NO₂S Molecular Weight: 157.19 g/mol |
MDL:
MFCD00009765 CAS-Nummer: 22288-78-4 EINECS: 244-895-8 |