Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
232904-10G 232904-50G
SIAL232904-10GEA 27 EUR
SIAL232904-10G SIAL232904-50G
Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat
Formel: C₆H₇NO₂S
Molecular Weight: 157.19 g/mol
MDL: MFCD00009765
CAS-Nummer: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8