Ethyl-2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophencarboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate, Ethyl 2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
017433-10G
017433-25G
017433-50G
FLUO017433-10GEA
101
EUR
FLUO017433-10G
FLUO017433-25G
FLUO017433-50G
Ethyl-2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophencarboxylat
Ethyl-2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophencarboxylat
Formel:
C₉H₁₃NO₂S Molecular Weight: 199,27 g/mol |
MDL:
MFCD00085051 CAS-Nummer: 4815-24-1 EINECS: 225-387-5 |