5-Chlor-3-methylbenzo[b]thiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
005326-1G 005326-5G 005326-25G
FLUO005326-1GEA 31.1 EUR
FLUO005326-1G FLUO005326-5G FLUO005326-25G
5-Chlor-3-methylbenzo[b]thiophen
5-Chlor-3-methylbenzo[b]thiophen
Formel: C₉H₇ClS
Molecular Weight: 182,67 g/mol
MDL: MFCD00052506
CAS-Nummer: 19404-18-3