5-Chlor-3-methylbenzo[b]thiophen
Lieferant: Thermo Scientific
MWP00002.1 MWP00002EA MWP00002EE
MAYBMWP00002.1EA 0 EUR
MAYBMWP00002.1 MAYBMWP00002EA MAYBMWP00002EE
5-Chlor-3-methylbenzo[b]thiophen
5-Chlor-3-methylbenzo[b]thiophen
Formel: C₉H₇ClS
Molecular Weight: 182.67 g/mol
MDL: MFCD00052506
CAS-Nummer: 19404-18-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable