3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DL-Lactide
376850250
376851000
ACRO376850250EA
74
EUR
ACRO376850250
ACRO376851000
3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion 99%
3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
Formel:
C₆H₈O₄ Molecular Weight: 144,13 g/mol Siedepunkt: 138…142 °C (8 mmHg) Schmelzpunkt: 122…126 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011685 CAS-Nummer: 95-96-5 EINECS: 202-468-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 122 to 126 °C |
GC | ≥98.5 % |