3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DL-Lactide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
303143-100G 303143-25G
SIAL303143-100GEA 200 EUR
SIAL303143-100G SIAL303143-25G
3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion, Sigma-Aldrich®
3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144,13 g/mol
MDL: MFCD00011685
CAS-Nummer: 95-96-5
EINECS: 202-468-3