(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
H31133.06 H31133.14 H31133.22
H31133.06EA 47.3 EUR
H31133.06 H31133.14 H31133.22
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin
CAS No.: 128446-35-5 Melting Point: 305° MDL No.: MFCD00069372
Formel: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069372
CAS-Nummer: 128446-35-5
EINECS: 420-920-1