(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
332607-100G
332607-25G
332607-500G
332607-5G
SIAL332607-100GEA
337
EUR
SIAL332607-100G
SIAL332607-25G
SIAL332607-500G
SIAL332607-5G
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin
Formel:
C₆₃H₁₁₂O₄₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16621721 CAS-Nummer: 128446-35-5 |