(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C0926-10G C0926-5G
SIALC0926-10GEA 1120 EUR
SIALC0926-10G SIALC0926-5G
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin
Formel: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16621721
CAS-Nummer: 128446-35-5